Learn More
Metaldehído, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11468156
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
1000 g
Tamaño de la unidad:
1000 g
250 g
50 g
Código de producto. 11468156
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A15292.18
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 108-62-3 | C8H16O4 | 176.212 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 108-62-3
Fórmula molecular C8H16O4
Peso molecular (g/mol) 176.212
Número MDL MFCD00071549
Clave InChI GKKDCARASOJPNG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo metaldehyde, metacetaldehyde, cekumeta, ariotox, halizan, metason, acetaldehyde, tetramer, slug-tox, corry's slug death, metaldehyd
PubChem CID 61021
ChEBI CHEBI:81931
Nombre IUPAC 2,4,6,8-tetrametil-1,3,5,7-tetraoxocano
SMILES CC1OC(OC(OC(O1)C)C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Metaldehyde
Punto de fusión 192°C to 196°C (sublimation)
Temperatura de inflamación 55°C (131°F)
Cantidad 50 g
Número UN UN1332
Sensibilidad Light sensitive
Índice Merck 14,5923
Formula Weight (peso de la fórmula) 176.22
Porcentaje de pureza 98%