Learn More
Brady™ Etiquetas de poliéster metalizado
El poliéster permanente metalizado con acabado brillante (B-435) se ha diseñado para presentar una alta adherencia a metales texturizados, superficies con revestimiento de polvo y plásticos con baja tensión en superficie.
Marca: Brady™ 174231
32.75 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "21676" para aplicar la oferta.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Consiga la alta adherencia que necesita en aplicaciones con metales texturizados, superficies con revestimiento de polvo y plásticos con baja tensión en superficie. Adhesivo acrílico permanente y duradero.
- Adhesivo acrílico permanente y duradero
- Las etiquetas pueden imprimirse por transferencia térmica
- Aprobadas por UL; aceptadas por CSA
- Temperatura de servicio de -40 a 90°C
- Los materiales Brady Authentic están perfectamente adaptados a las impresoras Brady, con lo que ofrecen una mejor comunicación con la impresora, una interacción fluida con la aplicación móvil, y un mayor rendimiento y fiabilidad.
Especificaciones
Not Autoclavable | |
M6-20-435 | |
None | |
Gloss | |
Polyester | |
Thermal Transfer | |
No estéril | |
M610, M611, M710 (with Media Adapter), BMP61, BMP71 (with Media Adapter) | |
100 etiquetas | |
-94°F to +266°F | |
0.003 in. | |
2 x 1 in. | |
1 in | |
50.8 mm |
AGA Approved, ASTM D 1000, ASTM D 2979, ASTM G 155, CSA Approved, UL Recognized | |
Permanent Acrylic | |
Silver | |
Die-cut | |
Single-side Printable | |
Labels | |
Asset Tracking, Circuit Board Labeling, Component and Equipment Labeling, General Identification, Inventory and Inspection Labeling | |
No | |
Rectángulo | |
-70°C to +130°C | |
0.0762 mm | |
2 in | |
25.4 mm |