Learn More
Nickel Electro™ Cajas de esterilización para pipetas cuadradas de aluminio Metalware Range™
Código de producto. 11397404 Tienda Nickel-Electro Productos
Click to view available options
Longitud (métrico):
215 mm
295 mm
345 mm
450 mm
495 mm
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Código de producto. 11397404
Marca: Nickel Electro™ 6700
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Fabricadas con aluminio, estas cajas de esterilización de sección cuadrada están equipadas con almohadillas de silicona en la tapa y una base que reduce el riesgo de daños en las puntas de pipeta durante la esterilización o el transporte.
  • Recipientes comunes cuadrados para pipetas con almohadillas de silicona fundida permanente en tapa y base
  • Reducen el riesgo de daños en las puntas de pipeta durante el transporte y la esterilización
  • Fabricados con aluminio
  • Se puede esterilizar con vapor a 120 °C y soportar el calor seco temperaturas de hasta 180 °C
  • Equipadas con almohadillas de silicona en tapa y base para reducir el riesgo de daños en las puntas durante la esterilización o el transporte.
  • Se pueden esterilizar en autoclave o con calor seco
  • El acabado natural en la superficie del recipiente permite un marcado cómodo y un agarre seguro durante la manipulación
  • Fabricados con una construcción sólida que garantiza que la pipeta pueda resistir el aplastamiento para evitar la rotura de pipetas de vidrio
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Material Aluminio
Cantidad Unidad
Peso (métrico) 0,413 kg
Longitud (métrico) 215 mm
Tipo Caja de esterilización