Learn More
Nickel Electro™ Cajas de esterilización para pipetas cuadradas de aluminio Metalware Range™
Tienda Nickel-Electro Productos
Click to view available options
Longitud (métrico):
215 mm
295 mm
345 mm
450 mm
495 mm
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Descripción
Los recipientes comunes cuadrados para pipetas con almohadillas de caucho de silicona fundida permanente en tapas y bases reducen el riesgo de daños en pipetas durante el transporte y la esterilización. Fabricados con aluminio o acero inoxidable, pueden esterilizarse con vapor a 120 °C y soportar temperaturas de calor seco de hasta 180 °C.
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Material | Aluminio, Acero inoxidable |
| Cantidad | Unidad |
| Peso (métrico) | 0,7 kg |
| Longitud (métrico) | 495 mm |
| Tipo | Caja de esterilización |