Learn More
Nickel Electro™ Cajas de esterilización para pipetas cuadradas de acero inoxidable Metalware Range™
Tienda Nickel-Electro Productos
Click to view available options
Longitud (métrico):
300 mm
340 mm
400 mm
430 mm
490 mm
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Descripción
- Perfil cuadrado de acero inoxidable
- Incluye tapa
- La forma cuadrada evita que se desplace por la parte superior de la mesa de trabajo
- Silicona en tapa y base
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Material | Acero inoxidable |
| Esterilidad | Estéril |
| Cantidad | Unidad |
| Longitud (métrico) | 340 mm |
| Tipo | Caja de esterilización |
| Para utilizar con (equipo) | Autoclave |