Learn More
Thermo Scientific Chemicals Metamizol sódico monohidrato
Código de producto. 17281196 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
Código de producto. 17281196
Marca: Thermo Scientific Chemicals 467480010
Solicitar formato a granel o personalizado
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5907-38-0
Fórmula molecular C13H16N3NaO4S·H2O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Metamizol sódico monohidrato
Cantidad 1 g
Solubilidad Solubilidad de la solución acuosa: soluble. Otras solubilidades: soluble en metanol, insoluble en éter, acetona, cloroformo
Formula Weight (peso de la fórmula) 351,36
Clave InChI UNZIDPIPYUMVPA-UHFFFAOYSA-M
SMILES O.[Na+].CN(CS([O-])(=O)=O)C1=C(C)N(C)N(C1=O)C1=CC=CC=C1
Nombre IUPAC sodium [(1,5-dimethyl-3-oxo-2-phenyl-2,3-dihydro-1H-pyrazol-4-yl)(methyl)amino]methanesulfonate hydrate
Peso molecular (g/mol) 351.35