Learn More
Ácido metafosfórico, estabilizado, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500g
Envase:
Frasco de vidrio
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Metaphosphoric acid |
Metales pesados (como Pb) | 50 ppm máx. |
Envase | Frasco de vidrio |
Cantidad | 500g |
Fórmula lineal | (HPO3)n |
Forma física | Masa vidriosa |
Fieser | 01,665; 16,177 |
Índice Merck | 15, 7457 |
Información de solubilidad | Solubilidad en agua: soluble.Otras solubilidades: formación lenta del ortoácido, soluble en alcohol |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 79.98 |
Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Metaphosphoric acid
- Peligro
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.