Learn More
Eppendorf™ Medición, para la pieza dosificadora Varitip S.
Aspira el líquido de los vasos altos de cuello estrecho. Eppendorf™ Varitip™ S forma un sistema con el Eppendorf Maxitip para aspirar 2,5 a 10 ml con Eppendorf Varipette.
Marca: Eppendorf™ 0030050533
92.70 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
Descripción
- Hecho de polipropileno virgen (PP) de la más alta calidad, libre de biocidas, plastificantes y látex
- Disponibles en packs de 30
- Principio de desplazamiento de aire
- Sin contaminación cruzada
- La válvula de Maxitip garantiza la dispensación sin goteo de líquidos con alta presión de vapor
Especificaciones
Eppendorf Maxitip y Varipette | |
30/pack |
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
Precisión al alcance de la mano
Domine la manipulación de líquidos con facilidad.Promo Code: 24122Expires: 2025-04-13
New Offer Ahorre hasta un 92% -
Multiple Manufacturers
Oferta en pruebas de productos lácteos y vegetales
Productos de prueba de calidad para todas sus necesidades.Promo Code: 24134Expires: 2025-03-31