Learn More
STEMCELL Technologies Metformin (Hydrochloride)
AMPK activator; Mitochondrial respiratory chain complex I inhibitor
95.85€ - 286.20€
Especificaciones
CAS | 1115-70-4 |
---|---|
Sinónimo | Apophage; Diaformin; Fornidd; Glucoformin; Glucophage; LA 6023; Melbin; Orabet; Riomet; Walaphage |
Fórmula molecular | C4H11N5 · HCl |
Pureza | ≥98% |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
17150192
|
STEMCELL Technologies
73252 |
1 g |
95.85€
1 g |
Fecha estimada de envío: 31-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
17160192
|
STEMCELL Technologies
73254 |
5 g |
286.20€
5 g |
Fecha estimada de envío: 31-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
- Metformin is an activator of the AMP-activated protein kinase (AMPK) pathway, and an inhibitor of mitochondrial respiratory chain complex 1 (Rena et al.; Viollet et al.) It acts as an antihyperglycemic agent to lower plasma glucose levels and improve insulin sensitivity (Viollet et al.) This product is provided as a hydrochloride salt of the molecule
Especificaciones
1115-70-4 | |
Apophage; Diaformin; Fornidd; Glucoformin; Glucophage; LA 6023; Melbin; Orabet; Riomet; Walaphage | |
C4H11N5 · HCl | |
≥98% |