Learn More
Metamidofos, Honeywell Fluka™
Código de producto. 16644554 Tienda Honeywell Fluka Productos
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. 16644554
Marca: Honeywell Fluka R1771100MG
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Honeywell Fluka™ ofrece una amplia gama de materiales de referencia certificados inorgánicos de alta calidad  y materiales de referencia orgánicos.
  • Producido conforme a ISO 9001
  • Adecuado para una amplia gama de industrias y aplicaciones
  • Certificado detallado de análisis incluido en cada entrega
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methamidophos
CAS 10265-92-6
% máx. CAS ≤ 100%
Beilstein 8137714
Color Incolora
Punto de fusión 44°C
Sinónimo O,S-Dimethyl phosphoramidothioate
Peso molecular (g/mol) 141.13 g/mol