Learn More
Ácido metanosulfónico, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Methanesulfonic acid is used as a catalyst in organic reactions namely esterification, alkylation and condensation reactions due to its non- volatile nature and solubility in organic solvents. It is also involved in the production of starch esters, wax oxidate esters, benzoic acid esters, phenolic esters, or alkyl esters. It reacts with sodium borohydride in presence of polar solvent tetrahydrofuran to prepare borane-tetrahydrofuran complex. It finds application in batteries, because of its purity and chloride absence. In pharmaceutical industry, it is used for the manufacturing of active pharmaceutical ingredients like telmisartan and eprosartan. It is useful in ion chromatography and is a source of carbon and energy for some gram-negative methylotropic bacteria.It is involved in the deprotection of peptides.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
El ácido metanosulfónico se utiliza como catalizador en reacciones orgánicas, como esterificación, alquilación y reacciones de condensación debido a su naturaleza no volátil y solubilidad en disolventes orgánicos. También participa en la producción de ésteres de almidón, ésteres de parafina oxidada, ésteres de ácido benzoico, ésteres fenólicos o ésteres alquilos. Reacciona con el borohidruro de sodio en presencia del disolventes polares tetrahidrofuranos para preparar el complejo borano-tetrahidrofurano. Se utiliza en las baterías, debido a su pureza y ausencia de cloruro. En la industria farmacéutica, se utiliza para la fabricación de ingredientes farmacéuticos activos como el telmisartán y el eprosartán. Es útil en la cromatografía de intercambio iónico y es una fuente de carbono y energía para algunas bacterias metilotrópicas gramnegativas. Está implicada en la desprotección de péptidos.
Nota
Sentible a la humedad, la luz y el calor. Higroscópico. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Incompatible con aminas, agentes reductores fuertes, éter de vinilo etílico, ácido fluorhídrico, agentes oxidantes fuertes y bases.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Methanesulfonic acid |
Punto de fusión | 19°C to 20°C |
Densidad | 1.481 |
Punto de ebullición | 166°C to 168°C (10 mmHg) |
Temperatura de inflamación | 156°C (312°F) |
Fórmula lineal | CH3SO3H |
Índice de refracción | 1.43 |
Cantidad | 500 g |
Número UN | UN2586 |
Beilstein | 1446024 |
Mostrar más |
Certificados
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
M15L013 | Certificado de análisis | 18/01/2025 | A13565.22,A13565.0E,A13565.36 |
M19H026 | Certificado de análisis | 20/11/2024 | A13565.22,A13565.0E,A13565.36 |
A0457354 | Certificado de análisis | 30/08/2024 | A13565.22,A13565.0E,A13565.36 |
A0463884 | Certificado de análisis | 30/08/2024 | A13565.22,A13565.0E,A13565.36 |
10218363 | Certificado de análisis | 18/04/2024 | A13565.22,A13565.0E,A13565.36 |
Seguridad y manipulación
- Methanesulfonic acid
- Peligro
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H290-Puede ser corrosivo para los metales.
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H312-Nocivo en contacto con la piel.
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P361-Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas.
- MIXTURE LIST-Contém: Methanesulfonic acid