Learn More
Cloruro de metanosulfonilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Methanesulfonyl chloride is used as a reagent for conversion of alcohols to mesylate esters such as methanesulfonate, which is an intermediate in substitution reactions, elimination reactions, reductions, and rearrangement reactions viz. Beckmann rearrangement. It is an electrophile and acts as a source of CH3SO2+ group. It is also used to prepare beta-chloro sulfones, methanesulfonamide and heterocyclic compounds containing five membered sultones.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
El cloruro de metanosulfonilo se utiliza como reactivo para la conversión de alcoholes en ésteres de mesilato, como el metansulfonato, que es un intermediario en reacciones de sustitución, reacciones de eliminación, reducciones y reacciones de reorganización, a saber, la transposición de Beckmann. Es un electrófilo y actúa como una fuente del grupo CH3SO2+. También se utiliza para preparar beta-clorosulfonas, metanosulfonamida y compuestos heterocíclicos que contienen cinco sultonas de miembros.
Solubilidad
Miscible con alcohol, éter y disolventes orgánicos. No miscible con agua.
Notas
Sensible a la humedad. Almacenar en lugar fresco. Incompatible con bases fuertes, agentes oxidantes y alcoholes. Es un lacrimógeno y reacciona con el agua.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Methanesulfonyl Chloride |
Punto de fusión | °C to 33°C |
Densidad | 1.477 |
Punto de ebullición | 161°C |
Temperatura de inflamación | 97°C (206°F) |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 98% |
Índice de refracción | 1.452 |
Cantidad | 100 g |
Número UN | UN3246 |
Beilstein | 506297 |
Mostrar más |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Certificados
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
P05L053 | Certificado de análisis | 10/03/2025 | A13383.22,A13383.36 |
N11H049 | Certificado de análisis | 27/09/2024 | A13383.22,A13383.36 |
A0457353 | Certificado de análisis | 30/08/2024 | A13383.22,A13383.36 |
S06K025 | Certificado de análisis | 18/06/2024 | A13383.22,A13383.36 |
Q08K013 | Certificado de análisis | 12/04/2024 | A13383.22,A13383.36 |
Seguridad y manipulación
- Methanesulfonyl chloride
- Peligro
- Toxicidad aguda Categoría 1
- Toxicidad aguda Categoría 3
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
- Sensibilización cutánea Categoría 1
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H290-Puede ser corrosivo para los metales.
- H301-Tóxico en caso de ingestión.
- H311-Tóxico en contacto con la piel.
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- H330-Mortal en caso de inhalación.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- MIXTURE LIST-Contém: Methanesulfonyl chloride