Learn More
Cloruro de metanosulfonilo, 99,5 %, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 10735961
Cloruro de metanosulfonilo, 99,5 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10735961
100 mL, Frasco de vidrio
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
250 mL
500 mL
1 L
2.5 L
Envase:
Frasco de vidrio
Normativa: Este producto es un intermedio aislado transportado de acuerdo con el Reglamento (CE) 1907/2006 (REACH). Todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 10735961
Marca: Thermo Scientific Acros 125641000
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Normativa: Este producto es un intermedio aislado transportado de acuerdo con el Reglamento (CE) 1907/2006 (REACH). Todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 124-63-0
Fórmula molecular CH3ClO2S
Peso molecular (g/mol) 114.54
Número MDL MFCD00007454
Clave InChI QARBMVPHQWIHKH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo mesyl chloride, methylsulfonyl chloride, methyl sulfochloride, methanesulphonyl chloride, chloro methyl sulfone, methanesulfuryl chloride, methanesulfonic acid chloride, methyl sulfonyl chloride, chloromethyl sulfone, mesylchloride
PubChem CID 31297
Nombre IUPAC cloruro de metanosulfonilo
SMILES CS(Cl)(=O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methanesulfonyl chloride
Punto de fusión -33.0°C
Densidad 1.4800g/mL
Punto de ebullición 161.0°C
Temperatura de inflamación 110°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.4% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3SO2Cl
Índice de refracción 1.4435 to 1.4455
Cantidad 100 mL
Beilstein 04,5
Fieser 01,662; 02,268; 04,326; 05,435; 06,362; 07,225; 11,322; 13,176; 17,180
Índice Merck 15,6027
Gravedad específica 1.48
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble (reacts with water). Other solubilities: soluble in ethanol, ether, acetone and other, common organic solvents
Viscosidad 1.97 mPa.s (25°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 114.55
Porcentaje de pureza 99.5%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteA0449340 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha31/01/2025 Catalog Number125640025,125645000,125640010,125641000,125642500
Número de loteA0457353 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha30/01/2025 Catalog Number125640025,125645000,125640010,125641000,125642500
Número de loteA0469446 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha24/01/2025 Catalog Number125640025,125645000,125640010,125641000,125642500
Número de loteA0466190 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha18/09/2024 Catalog Number125640025,125645000,125640010,125641000,125642500
Número de loteA0457353 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha06/05/2024 Catalog Number125640025,125645000,125640010,125641000,125642500
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Methanesulfonyl chloride
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 1
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H330-Mortal en caso de inhalación.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H311-Tóxico en contacto con la piel.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
RUO - Para uso exclusivo en investigación
Título del producto
Cloruro de metanosulfonilo, 99,5 %, Thermo Scientific Chemicals >