Learn More
Metanol, 99,8 %, BAKER LC/MS ANALYZED, J.T. Baker™
Tienda J.T.Baker Productos
Click to view available options
Cantidad:
2.5 L
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
2.50 litro
Descripción
Los reactivos de grado LC-MS BAKER ANALYZED™ son un grupo de reactivos de alta pureza, sales de tampón y modificadores de fase móvil que se emplean en separaciones analíticas y preparativas. Están optimizados para aplicaciones de cromatografía líquida y análisis espectrofotométrico UV.
- Fabricados y probados para garantizar separaciones sin interferencias
- Reactivos altamente caracterizados que tienen una consistencia de lote a lote inigualable
- Minimiza la recalibración o los ajustes del instrumento
- Los disolventes están controlados para un alto ensayo y una baja absorción de UV, fluorescencia, residuos y agua
- En la etiqueta se proporciona un análisis real del lote
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Methanol |
| Punto de fusión | −97.8°C |
| Absorbancia | Max. 0.20 at 225nm, Max. 0.02 at 254nm, Max. 0.01 at 280nm |
| CAS | 67-56-1 |
| Color | Incolora |
| Densidad | 0.79g/cm3 at 20°C |
| Punto de ebullición | 64°C |
| Cantidad | 2.5 L |
| Límite de explosión | Lower: 6 vol %, Upper: 36 Vol % |
| Temperatura de inflamación | 11°C |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- methanol
- Peligro
- Toxicidad aguda Categoría 3
- Líquido inflamable Categoría 2
- Toxicidad específica en determinados órganos tras una exposición única Categoría 1
- H225-Líquido y vapores muy inflamables.
- H301-Tóxico en caso de ingestión.
- H311-Tóxico en contacto con la piel.
- H331-Tóxico en caso de inhalación.
- H370-Provoca daños en los órganos.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P405-Guardar bajo llave.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
- MIXTURE LIST-Contém: methanol