Learn More
Metanol, 99,8 %, extra seco sobre tamiz molecular, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 10323442
Metanol, 99,8 %, extra seco sobre tamiz molecular, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10323442
100 mL, Frasco de vidrio AcroSeal™
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
1 L
2.5 L
Envase:
Frasco de vidrio
Frasco de vidrio AcroSeal™
Código de producto. 10323442
Marca: Thermo Scientific Acros 364391000
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 67-56-1
Fórmula molecular CH4O
Peso molecular (g/mol) 32.04
Número MDL MFCD00004595
Clave InChI OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methyl alcohol, wood alcohol, carbinol, wood spirit, wood naphtha, methylol, methyl hydroxide, pyroxylic spirit, colonial spirit, columbian spirit
PubChem CID 887
ChEBI CHEBI:17790
Nombre IUPAC metanol
SMILES CO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methanol
Punto de fusión -98.0°C
Nombre de nota water <50 ppm
Color Incolora
Acidez 0.003% max. (as HCOOH)
Densidad 0.7910g/mL
Punto de ebullición 64.7°C
Cantidad 100 mL
Temperatura de inflamación 12°C (53.6°F)
Espectro infrarrojo Auténtico
Envase Frasco de vidrio AcroSeal™
Forma física Líquido
Índice de refracción 1.3280 to 1.3300
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.8%
Gravedad específica 0.791
Fórmula lineal CH3OH
Presión de vapor Vapor Pressure: 128hPa at 20°C
Número UN 1230
Viscosidad 0.55 mPa.s (20°C)
Beilstein 01, IV, 1227
Agua 0.005% Max. (Coulometric)
Fieser 11,322; 13,337
Índice Merck 15, 6029
Información de solubilidad Solubility in water: miscible with water. Other solubilities: miscible with ethanol, ether, benzene, ketones and, most other organic solvents
Formula Weight (peso de la fórmula) 32.04
Porcentaje de pureza 99.8%
Grado Extra seco sobre tamiz molecular
Mostrar más Mostrar menos
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de lote2412282 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha31/01/2025 Catalog Number364390010,364391000,364395000,364390025
Número de lote2414444 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha31/01/2025 Catalog Number364390010,364391000,364395000,364390025
Número de lote2401928 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha31/01/2025 Catalog Number364390010,364391000,364395000,364390025
Número de lote2419296 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha30/01/2025 Catalog Number364390010,364391000,364395000,364390025
Número de lote2406814 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha30/01/2025 Catalog Number364390010,364391000,364395000,364390025
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Methanol
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Toxicidad específica en determinados órganos tras una exposición única Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H311-Tóxico en contacto con la piel.
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
  • H370-Provoca daños en los órganos.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.
RUO - Para uso exclusivo en investigación
Título del producto
Metanol, 99,8 %, extra seco sobre tamiz molecular, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals >