Learn More
Methanol, 99.8%, for residue analysis, ECD tested for pesticide analysis, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 10542101
Methanol, 99.8%, for residue analysis, ECD tested for pesticide analysis, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10542101
2.5 L, Frasco de vidrio
Click to view available options
Cantidad:
1 L
2.5 L
Envase:
Frasco de vidrio
Código de producto. 10542101
Marca: Thermo Scientific Acros 326630025
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Para análisis de residuos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 67-56-1
Fórmula molecular CH4O
Peso molecular (g/mol) 32.04
Número MDL MFCD00004595
Clave InChI OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methyl alcohol, wood alcohol, carbinol, wood spirit, wood naphtha, methylol, methyl hydroxide, pyroxylic spirit, colonial spirit, columbian spiritMostrar másMostrar menos
PubChem CID 887
ChEBI CHEBI:17790
Nombre IUPAC metanol
SMILES CO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methanol
Punto de fusión -98.0°C
Nombre de nota ECD Tested, for Pesticide Analysis
Densidad 0.7910g/mL
Punto de ebullición 64.7°C
Cantidad 2.5 L
Temperatura de inflamación 12°C
Envase Frasco de vidrio
Forma física Líquido
Índice de refracción 1.3280 to 1.3300
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.8%
Residuos después de la evaporación 0.0002% max.
Gravedad específica 0.791
Fórmula lineal CH3OH
Viscosidad 0.55 mPa.s (20°C)
Beilstein 01, IV, 1227
Agua 0.1% max. (Coulometric)
Fieser 11,322; 13,337
Índice Merck 15, 6029
Información de solubilidad Solubility in water: miscible with water. Other solubilities: miscible with ethanol, ether, benzene, ketones and, most other organic solvents
Formula Weight (peso de la fórmula) 32.04
Porcentaje de pureza 99.8%
Grado Análisis de residuos
Mostrar más Mostrar menos
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de lote2525540 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha10/02/2025 Catalog Number326630010,326630025
Número de lote2498814 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha31/01/2025 Catalog Number326630010,326630025
Número de lote2416005 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha30/01/2025 Catalog Number326630010,326630025
Número de lote2053378 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha27/01/2025 Catalog Number326630010,326630025
Número de lote2056793 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha27/01/2025 Catalog Number326630010,326630025
RUO – Research Use Only
Título del producto
Methanol, 99.8%, for residue analysis, ECD tested for pesticide analysis, Thermo Scientific Chemicals >