Learn More
Metanol, 99,8 %, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 10124490
Metanol, 99,8 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10124490
2.5 L, Frasco de vidrio
Click to view available options
Cantidad:
1 L
2.5 L
Envase:
Frasco de vidrio
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:24111
Código de producto. 10124490
Marca: Thermo Scientific Acros 268280025
Solicitar formato a granel o personalizado
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:24111
Para HPLC
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Para HPLC
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 67-56-1
Fórmula molecular CH4O
Peso molecular (g/mol) 32.04
Número MDL MFCD00004595
Clave InChI OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methyl alcohol, wood alcohol, carbinol, wood spirit, wood naphtha, methylol, methyl hydroxide, pyroxylic spirit, colonial spirit, columbian spiritMostrar másMostrar menos
PubChem CID 887
ChEBI CHEBI:17790
Nombre IUPAC metanol
SMILES CO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methanol
Punto de fusión -98.0°C
Nombre de nota for HPLC
Absorbancia (1 cm cell vs HPLC−grade water), (1 cm cell vs HPLC−grade water) at 0nm, 0.005 max. at 250nm, 0.005 max. at 260nm, 0.02 max. at 240nm, 0.05 max. at 230nm, 0.1 max. at 220nm, 0.2 max. at 210nm, 1 max. at 205nm
Color De incoloro a amarillo
Acidez 0.0002 meq/g max.
Alcalinidad 0.0002 meq/g max.
Densidad 0.7910g/mL
Punto de ebullición 64.7°C
Cantidad 2.5 L
Temperatura de inflamación 12°C
Envase Frasco de vidrio
Forma física Líquido
Índice de refracción 1.3280 to 1.3300
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.8%
Residuos después de la evaporación 5ppm max.
Gravedad específica 0.791
Fórmula lineal CH3OH
Presión de vapor Vapor Pressure: 128hPa at 20°C
Viscosidad 0.55 mPa.s (20°C)
Beilstein 01, IV, 1227
Agua 0.05% Max.
Fieser 11,322; 13,337
Índice Merck 15, 6029
Información de solubilidad Solubility in water: miscible with water. Other solubilities: miscible with ethanol, ether, benzene, ketones and, most other organic solvents
Formula Weight (peso de la fórmula) 32.04
Porcentaje de pureza 99.8%
Grado HPLC
Mostrar más Mostrar menos
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de lote2496156 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha03/02/2025 Catalog Number268280010,268280025
Número de lote2401921 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha31/01/2025 Catalog Number268280010,268280025
Número de lote2401751 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha31/01/2025 Catalog Number268280010,268280025
Número de lote2498069 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha31/01/2025 Catalog Number268280010,268280025
Número de lote2419573 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha31/01/2025 Catalog Number268280010,268280025
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Methanol
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Toxicidad específica en determinados órganos tras una exposición única Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H311-Tóxico en contacto con la piel.
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
  • H370-Provoca daños en los órganos.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.
  • Multiple Manufacturers
    Compre ahora y ahorre hasta un 97% en productos de primera calidad para sus necesidades de laboratorio.
    Promo Code: 25908
    Expires2025-03-31
    Days
    2
    Hours
    0
    Minutes
    5
    Seconds
    17
  • Multiple Manufacturers
    Oferta ampliada hasta el 28 de marzo
    Promo Code: 24111
    Expires2025-03-28
    Days
    0
    Hours
    23
    Minutes
    54
    Seconds
    42
    New Offer
    Ahorre ahora
RUO – Research Use Only
Título del producto
Metanol, 99,8 %, Thermo Scientific Chemicals >