Learn More
Metanol, 99,9 %, extra seco, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
100 ml
1 L
2.5 L
Envase:
Frasco de vidrio
Frasco de vidrio AcroSeal™
Descripción
Metanol, 99,9 %, CH4O, número de CAS-67-56-1, metilol, alcohol metílico, alcohol colonial, carbinol, alcohol de madera, nafta de madera, alcohol piroxílico, hidróxido de metilo, alcohol de madera, alcohol colombiano, 1 l, 0,002 % máx. (como HCOOH), 0,0005 meq/g máx., 64,7 °C, CHEBI:17790, incoloro, 0,7910 g/ml, 200-659-6
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Methanol |
Punto de fusión | -98.0°C |
Color | Incolora |
Acidez | 0.002% max. (as HCOOH) |
Densidad | 0.7910g/mL |
Punto de ebullición | 64.7°C |
Cantidad | 2.5 L |
Temperatura de inflamación | 12°C |
Espectro infrarrojo | Auténtico |
Envase | Frasco de vidrio |
Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Methanol
- Peligro
- Líquido inflamable Categoría 2
- Toxicidad aguda Categoría 3
- Toxicidad específica en determinados órganos tras una exposición única Categoría 1
- H225-Líquido y vapores muy inflamables.
- H301-Tóxico en caso de ingestión.
- H311-Tóxico en contacto con la piel.
- H331-Tóxico en caso de inhalación.
- H370-Provoca daños en los órganos.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.