Learn More
Metanol, 99,9 %, extra seco, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-216793 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
100 ml
1 L
2.5 L
Envase:
Frasco de vidrio
Frasco de vidrio AcroSeal™
Tamaño de la unidad:
1 litro
100 ML
2.50 LT
Código de producto. 10747582
Marca: Thermo Scientific Acros 326951000
Solicitar formato a granel o personalizado
Metanol, 99,9 %, CH4O, número de CAS-67-56-1, metilol, alcohol metílico, alcohol colonial, carbinol, alcohol de madera, nafta de madera, alcohol piroxílico, hidróxido de metilo, alcohol de madera, alcohol colombiano, 1 l, 0,002 % máx. (como HCOOH), 0,0005 meq/g máx., 64,7 °C, CHEBI:17790, incoloro, 0,7910 g/ml, 200-659-6
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 67-56-1
Fórmula molecular CH4O
Peso molecular (g/mol) 32.04
Número MDL MFCD00004595
Clave InChI OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo alcohol metílico, alcoholes de madera, alcohol de madera, nafta de madera, metilol, hidróxido de metilo, alcohol piroxílico, alcohol colonial, alcohol colombiano, columbian spirit
PubChem CID 887
ChEBI CHEBI:17790
Nombre IUPAC metanol
SMILES CO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Metanol
Punto de fusión -98.0 °C
Color Incolora
Acidez 0.002 % máx. (como HCOOH)
Densidad 0.7910 g/ml
Punto de ebullición 64.7 °C
Cantidad 100 ml
Temperatura de inflamación 12°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Envase Frasco de vidrio AcroSeal™
Forma física Líquido
Notas de grado de pureza Agua <50 ppm
Índice de refracción De 1.3280 a 1.3300
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.9%
Residuos después de la evaporación 0.0005 % máx.
Gravedad específica 0.791
Fórmula lineal CH3OH
Viscosidad 0.55 mPa.s (20 °C)
Agua 0.005 % máx. (culombimétrico)
Información de solubilidad Solubilidad en agua: miscible con agua. Otras solubilidades: miscible con etanol, éter, benceno, cetonas y la mayoría de los demás disolventes orgánicos
Formula Weight (peso de la fórmula) 32.04
Porcentaje de pureza 99.9 %
Grado Extra seco
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Methanol
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Toxicidad específica en determinados órganos tras una exposición única Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H311-Tóxico en contacto con la piel.
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
  • H370-Provoca daños en los órganos.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.