Learn More
Metanol, +99 %, extra puro, Thermo Scientific Chemicals
Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
1 L
2.5 L
5 L
25 L
Envase:
Bidón de metal
Frasco de vidrio
Lata de plástico
Tamaño de la unidad:
1 LT
2,5 LT
25 LT
5 LT
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Methanol |
| Punto de fusión | -98.0°C |
| Densidad | 0.7910g/mL |
| Punto de ebullición | 64.7°C |
| Cantidad | 25 L |
| Temperatura de inflamación | 12°C |
| Envase | Lata de plástico |
| Forma física | Líquido |
| Índice de refracción | 1.3280 to 1.3300 |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 99+% |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Methanol
- Peligro
- Líquido inflamable Categoría 2
- Toxicidad aguda Categoría 3
- Toxicidad específica en determinados órganos tras una exposición única Categoría 1
- H225-Líquido y vapores muy inflamables.
- H301-Tóxico en caso de ingestión.
- H311-Tóxico en contacto con la piel.
- H331-Tóxico en caso de inhalación.
- H370-Provoca daños en los órganos.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.