Learn More
Metanol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 11367996
Metanol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11367996
2500 mL
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
1000 mL
2500 mL
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:24111
Código de producto. 11367996
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar L13255.0F
Solicitar formato a granel o personalizado
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:24111
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El metanol es útil en la síntesis de ácidos nucleicos y péptidos. Se utiliza como anticongelante, disolvente, combustible y como desnaturalizador para el etanol. También se utiliza para producir biodiesel. Se usa para la síntesis de formaldehído y ácido acético. También es útil para fabricar productos químicos, eliminar el agua de combustibles de automoción y aviación, como disolvente para pinturas y plásticos y como ingrediente en una amplia variedad de productos. Desempeña un papel importante en la medición del contenido de ésteres metílicos de la pectina. Además, se utiliza ampliamente como disolvente en química orgánica sintética.
Solubilidad
Miscible con agua y la mayoría de los disolventes orgánicos, como acetato de etilo, tolueno, diclorometano, cloroformo, tetrahidrofurano y acetona.
Notas
Higroscópico. Mantenga el material alejado de calor, chispas, llamas y otras fuentes de ignición.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 67-56-1
Fórmula molecular CH4O
Peso molecular (g/mol) 32.04
Número MDL MFCD00004595
Clave InChI OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methyl alcohol, wood alcohol, carbinol, wood spirit, wood naphtha, methylol, methyl hydroxide, pyroxylic spirit, colonial spirit, columbian spirit
PubChem CID 887
ChEBI CHEBI:17790
Nombre IUPAC metanol
SMILES CO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methanol
Punto de fusión -98°C
Densidad 0.791
Punto de ebullición 64.7°C
Cantidad 2500 mL
Temperatura de inflamación 11°C (52°F)
Olor Mild
Índice de refracción 1.329
Número UN UN1230
Beilstein 1098229
Índice Merck 14,5957
Información de solubilidad Miscible with water and most of the organic solvents including ethyl acetate,toluene,dichloromethane,chloroform,tetrahydrofuran,and acetone.
Formula Weight (peso de la fórmula) 32.04
Porcentaje de pureza 99%
Mostrar más Mostrar menos
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de lote2416864 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha26/11/2024 Catalog NumberL13255.AU,L13255.AP,L13255.0F
Número de lote2400529 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha30/08/2024 Catalog NumberL13255.AU,L13255.AP,L13255.0F
Número de loteT29K012 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha06/08/2024 Catalog NumberL13255.AU,L13255.AP,L13255.0F
Número de loteY14J006 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha02/07/2024 Catalog NumberL13255.AU,L13255.AP,L13255.0F
Número de lote2487100 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha11/03/2024 Catalog NumberL13255.AU,L13255.AP,L13255.0F
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Methanol
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Toxicidad específica en determinados órganos tras una exposición única Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H311-Tóxico en contacto con la piel.
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
  • H370-Provoca daños en los órganos.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: methanol
RUO - Para uso exclusivo en investigación
Título del producto
Metanol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >