Learn More
Metanol, BAKER ANALYZED™, UHPLC, J.T. Baker™ Código de producto.: 10007540
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Metanol, BAKER ANALYZED™, UHPLC, J.T. Baker™
Código de producto. 10007540
1 l
Click to view available options
1 l
Código de producto. 10007540
Marca: JT Baker 8402.1000
Grado de gradiente para HPLC
  • Impurezas en forma de trazas en fluorescencia (como base de quinina), ppb:
    • Medido en la emisión máxima para impurezas de disolvente máx 1.0
    • Medido a 450 nm máx 0,3
    • Absorbancia en la prueba ultravioleta de elución de gradientes (a.u.):
      • a 235 nm (máx. 0,005)
      • a 254 nm (máx. 0,001)
    • Absorbancia ultravioleta (ruta de 1,00 cm frente al agua):
      • a 225 nm (máx. 0,20)
      • a 254 nm (máx. 0,02)
      • a 280 nm (máx. 0,01)
      • a 350 nm (máx. 0,01)
      • Corte UV, nm máx. 206
Especificaciones
Punto de fusión -98°C
CAS 67-56-1
Densidad 0.7918 g/cm³ (20°C)
Punto de ebullición 64.6°C (1013 hPa)
Cantidad 1 L
Temperatura de inflamación 11°C
Envase Frasco de plástico
Intervalo de porcentaje de ensayo min. 99.8%
Residuos después de la evaporación max. 2 ppm
Fórmula molecular CH4O
Ácido valorable max. 0.0003 meq/g
Base valorable max. 0.0001 meq/g
Número MDL MFCD00004595
Agua max. 0.02%
Clave InChI OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N
SMILES CO
Nombre IUPAC metanol
Peso molecular (g/mol) 32.04
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Alcohol metílico
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Toxicidad específica en determinados órganos tras una exposición única Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H311-Tóxico en contacto con la piel.
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
  • H370-Provoca daños en los órganos.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Título del producto
Metanol, BAKER ANALYZED™, UHPLC, J.T. Baker™ >