Learn More
Metanol, Burdick y Jackson™
Código de producto. 16471111
2.5 L, Frasco de vidrio, UV lejano/gradiente
Click to view available options
Cantidad:
2.5 L
Envase:
Frasco de vidrio
Grado:
UV lejano/gradiente
Para HPLC, Grado Gradiente, ACS
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methanol
Punto de fusión -98°C
CAS 67-56-1
Color Incolora
Punto de ebullición 64°C to 65°C (1.013 hPa)
Cantidad 2.5 L
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular CH4O
Sinónimo Methyl alcohol
Clave InChI OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N
SMILES CO
Nombre IUPAC metanol
Peso molecular (g/mol) 32.04
Grado UV lejano/gradiente
Título del producto
Metanol, Burdick y Jackson™ >