Learn More
Methanol, Capillary GC Grade; ≥99.9%, Honeywell Riedel-de Haën™
Click to view available options
Cantidad:
4 L
4 x 4 L
Envase:
Frasco de vidrio
Descripción
- Para aplicaciones de espacio de cabeza de GC
- Cumple con los criterios de la Farmacopea Estadounidense (USP) Requisitos de la ICH y EUR
- Aplicación de espacio de cabeza GC probada
- Envasado en gas inerte para una mayor vida útil
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Methanol |
Punto de fusión | -95°C |
Color | Incolora |
Densidad | 0.791g/mL at 25°C, 0.791g/mL at 25°C |
Punto de ebullición | 64.7°C |
Cantidad | 4 L |
Límite de explosión | 0.36 |
Temperatura de inflamación | 9°C (48.2°F) |
Punto de ignición | 725°F |
Olor | Characteristic |