Learn More
Metanol, certificado AR de análisis, Fisher Chemical
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
1 L
1 l
2.5 L
2.5 l
5 L
25 L
Envase:
Frasco de HDPE
Frasco de plástico
Frasco de vidrio con recubrimiento de plástico
Frasco de vidrio ámbar
Recipiente de metal
Recipiente de plástico
Descripción
CH4O, número CAS-67-56-1, alcohol de metilo, alcohol colonial, nafta de madera, alcohol de madera, metilol, alcohol piroxílico, alcohol colombiano, carbinol, 2,5 l, 64,7 °C, CHEBI:17790, incoloro, 32,04 g/mol, OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N, metanol, -98 °C, 4595, 32,042
Especificaciones
Especificaciones
Punto de fusión | -98°C |
Color | Incolora |
Punto de ebullición | 64.7°C |
Cantidad | 25 L |
Envase | Recipiente de metal |
Forma física | Líquido |
Presión de vapor | 128 hPa at 20°C |
Viscosidad | 0.55cp at 20°C |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 32.04g/mol |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Methanol
- Peligro
- Líquido inflamable Categoría 2
- Toxicidad aguda Categoría 3
- Toxicidad específica en determinados órganos tras una exposición única Categoría 1
- H225-Líquido y vapores muy inflamables.
- H301-Tóxico en caso de ingestión.
- H311-Tóxico en contacto con la piel.
- H331-Tóxico en caso de inhalación.
- H370-Provoca daños en los órganos.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.