Learn More
Methanol CHROMASOLV™, grado de gradientes, para HPLC, ≥99,9 %, Honeywell Riedel-de Haën™
Código de producto. p-7073715
Click to view available options
Cantidad:
1 L
100 mL
2.5 L
30 L-RC
4 x 2.5 L
6 x 1 L
Tamaño de la unidad:
1 litro
100 ml
2.50 litro
30 litros
paquete de 4
paquete de 6
Código de producto. 15604680
Marca: Honeywell-Chromasolv 34885100ML
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Los recipientes Pure-Pac™ II requieren el acoplador Micromatic MacroValve para dispensar disolventes, Z560723. Producto filtrado con un filtro 0,2μm.
  • La misma alta calidad que CHROMASOLV HPLC
  • Pruebas adicionales de idoneidad para HPLC mediante análisis de gradientes y espectroscopía UV-VIS
  • Perfil UV bajo por HPLC
  • Valor inicial de LC de gradiente de impurezas bajo
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 67-56-1
Fórmula molecular CH4O
Peso molecular (g/mol) 32.04
Número MDL MFCD00004595
Clave InChI OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methyl alcohol, wood alcohol, carbinol, wood spirit, wood naphtha, methylol, methyl hydroxide, pyroxylic spirit, colonial spirit, columbian spirit
PubChem CID 887
ChEBI CHEBI:17790
Nombre IUPAC metanol
SMILES CO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methanol
Punto de fusión -98°C
Nombre de nota for HPLC
Absorbancia absorption/ in accordance
Densidad 0.791g/mL at 25°C
Punto de ebullición 64.7°C
Cantidad 100 mL
Índice de refracción n20/D 1.329
Fórmula lineal CH3OH
Presión de vapor 97.68mmHg (20°C)
Beilstein 1098229
Formula Weight (peso de la fórmula) 32.04g/mol
Porcentaje de pureza ≥99.9%
Grado Gradiente de CHROMASOLV
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Methanol
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Toxicidad específica en determinados órganos tras una exposición única Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H301 + H311 + H331-Tóxico en caso de ingestión, contacto con la piel o inhalación.
  • H370-Provoca daños en los órganos.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P243-Tomar medidas de precaución contra descargas electrostáticas.
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P284-¢En caso de ventilación insuficiente,! llevar equipo de protección respiratoria.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.