Learn More
Metanol CHROMASOLV™, para HPLC, ≥99.9 %, Honeywell Riedel-de Haën™
Código de producto. 15644570
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 l
2 L
2.5 L
2.5 L-PC
4 x 2 L
4 x 2.5 L
6 x 1 L
Tamaño de la unidad:
1 litro
2 litros
2.50 litro
paquete de 4
paquete de 6
15644570 1 l 1 litro
15674570 2 L 2 litros
15654570 2.5 L 2.50 litro
15664570 2.5 L-PC 2.50 litro
15604580 6 x 1 L paquete de 6
15694570 4 x 2 L paquete de 4
15684570 4 x 2.5 L paquete de 4
7 options
Código de producto. 15644570
Marca: Honeywell-Chromasolv 348601L
Solicitar formato a granel o personalizado
Producto filtrado a través de un filtro de 0,2μm
  • Para HPLC y síntesis orgánica
  • Disolventes multiusos de alta pureza
  • Alta uniformidad entre lotes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 67-56-1
Fórmula molecular CH4O
Peso molecular (g/mol) 32.04
Número MDL MFCD00004595
Clave InChI OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo alcohol metílico, alcoholes de madera, alcohol de madera, nafta de madera, metilol, hidróxido de metilo, alcohol piroxílico, alcohol colonial, alcohol colombiano, columbian spirit
PubChem CID 887
ChEBI CHEBI:17790
Nombre IUPAC metanol
SMILES CO
Specifications
Nombre del producto químico o material Metanol
Punto de fusión -98 °C
Nombre de nota para HPLC
Densidad 0.791 g/ml a 25 °C
Punto de ebullición 64.7 °C
Cantidad 1 l
Índice de refracción n20/D 1.329
Fórmula lineal CH3OH
Presión de vapor 97.68 mmHg (20 °C)
Beilstein 1098229
Formula Weight (peso de la fórmula) 32.04 g/mol
Porcentaje de pureza ≥99.9 %
Grado CHROMASOLV
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Methanol
Signal Word
  • Peligro
Hazard Category
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Toxicidad específica en determinados órganos tras una exposición única Categoría 1
Hazard Statement
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H311-Tóxico en contacto con la piel.
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
  • H370-Provoca daños en los órganos.
Precautionary Statement
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P243-Tomar medidas de precaución contra descargas electrostáticas.
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P284-¢En caso de ventilación insuficiente,! llevar equipo de protección respiratoria.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contém: methanol