Learn More
Metanol d4, para RMN, con 0,03 % TMS, en ampollas de 0,75 ml, 99,8 % del átomo D, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 10525671
Metanol d4, para RMN, con 0,03 % TMS, en ampollas de 0,75 ml, 99,8 % del átomo D, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10525671
7.5mL.
Click to view available options
Cantidad:
7.5mL.
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 10525671
Marca: Thermo Scientific Acros 351470075
Solicitar formato a granel o personalizado
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Para RMN
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methanol-d4
Forma física Líquido
Color Incolora
Nombre de nota 99.8 atom% D
Densidad 0.8880g/mL
Deuterio (D) 99,75 % mín
Temperatura de inflamación 12°C
Índice de refracción 1.3262
Agua 0,05% máx. (culombimétrico)
Cantidad 7.5mL.
CAS 811-98-3
Punto de fusión -99.0°C
Punto de ebullición 65.0°C
Fórmula molecular CH4O
Fórmula lineal CD3OD
Número MDL MFCD00044637
Beilstein 01, III, 1187
Sinónimo methanol-d4, perdeuteromethanol, tetradeuteromethanol, methan-d3-ol-d, 2h4 methanol, methyl alcohol-d4, cd3od, methyl-d3 alcohol-d, trideuterio deuteriooxy methane, methanol-d4, 99.8 atom % d
Clave InChI OKKJLVBELUTLKV-MZCSYVLQSA-N
SMILES CO
Nombre IUPAC trimeuterio(deuteriooxi)metano
Peso molecular (g/mol) 36.066
PubChem CID 71568
Formula Weight (peso de la fórmula) 36.06
Grado NMR
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Methanol-d4
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Toxicidad específica en determinados órganos tras una exposición única Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H370-Provoca daños en los órganos.
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H311-Tóxico en contacto con la piel.
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
Consejos de prudencia
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P308+P311-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA/médico/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.
RUO - Para uso exclusivo en investigación
Título del producto
Metanol d4, para RMN, con 0,03 % TMS, en ampollas de 0,75 ml, 99,8 % del átomo D, Thermo Scientific Chemicals >