Learn More
Metanol d4, para RMN, 99,8% de átomo D, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
5 g
10 ml
25mL.
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Para RMN
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Methanol-d4 |
Forma física | Líquido |
Color | Incolora |
Nombre de nota | 99.8 atom%D |
Densidad | 0.8880g/mL |
Deuterio (D) | 99,75 % mín |
Temperatura de inflamación | 12°C |
Envase | Frasco de vidrio |
Índice de refracción | 1.3262 |
Agua | 0,05% máx. (culombimétrico) |
Mostrar más |
Certificados
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
A0466965 | Certificado de análisis | 05/11/2024 | 321280100,321280250,321281000,321280050 |
A0465830 | Certificado de análisis | 30/09/2024 | 321280100,321280250,321281000,321280050 |
A0464677 | Certificado de análisis | 21/08/2024 | 321280100,321280250,321281000,321280050 |
A0463173 | Certificado de análisis | 16/07/2024 | 321280100,321280250,321281000,321280050 |
A0463715 | Certificado de análisis | 16/07/2024 | 321280100,321280250,321281000,321280050 |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Methanol-d4
- Peligro
- Líquido inflamable Categoría 2
- Toxicidad aguda Categoría 3
- Toxicidad específica en determinados órganos tras una exposición única Categoría 1
- H225-Líquido y vapores muy inflamables.
- H331-Tóxico en caso de inhalación.
- H311-Tóxico en contacto con la piel.
- H301-Tóxico en caso de ingestión.
- H370-Provoca daños en los órganos.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P308+P311-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA/médico/.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.
- MIXTURE LIST-Contém: Methanol-d4, Methylalcohol
RUO – Research Use Only
Título del producto
Metanol d4, para RMN, 99,8% de átomo D, Thermo Scientific Chemicals >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido