Learn More
Metanol, extra puro, SLR, Fisher Chemical
Click to view available options
Cantidad:
1 L
2.5 L
5 L
25 L
Envase:
Frasco de HDPE
Frasco de vidrio con recubrimiento de plástico
Frasco de vidrio ámbar
Recipiente de metal
Recipiente de plástico
Especificaciones
Especificaciones
Punto de fusión | -98°C |
Color | Incolora |
Punto de ebullición | 64.7°C |
Cantidad | 1 L |
Envase | Frasco de vidrio ámbar |
Forma física | Líquido |
Presión de vapor | 128 hPa at 20°C |
Viscosidad | 0.55cp at 20°C |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 32.04g/mol |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Viewing 1-5 of 15
Certificados
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
4 Resultados encontrados
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
2528149 | Certificado de análisis | 24/02/2025 | M/3950/15,M/3950/27,M/3950/21S,M/3950/21,M/3950/PC17,M/3950/PB17 |
2526392 | Certificado de análisis | 11/02/2025 | M/3950/15,M/3950/FP21,M/3950/27,M/3950/17,M/3950/21S,M/3950/PC25,M/3950/21,M/3950/PC17,M/3950/PB17,M/3950/25 |
2526179 | Certificado de análisis | 10/02/2025 | M/3950/15,M/3950/FP21,M/3950/27,M/3950/17,M/3950/21S,M/3950/PC25,M/3950/21,M/3950/PC17,M/3950/PB17,M/3950/25 |
2524359 | Certificado de análisis | 06/02/2025 | M/3950/15,M/3950/FP21,M/3950/27,M/3950/17,M/3950/21S,M/3950/PC25,M/3950/21,M/3950/PC17,M/3950/PB17,M/3950/25 |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Methanol
- Peligro
- Líquido inflamable Categoría 2
- Toxicidad aguda Categoría 3
- Toxicidad específica en determinados órganos tras una exposición única Categoría 1
- H225-Líquido y vapores muy inflamables.
- H301-Tóxico en caso de ingestión.
- H311-Tóxico en contacto con la piel.
- H331-Tóxico en caso de inhalación.
- H370-Provoca daños en los órganos.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
Promoción de la cromatografía y los productos químicos
Explore nuestra nueva promoción y consiga hasta un 70% de descuento en algunos de nuestros productos más populares.Promo Code: 24127Expires: 2025-05-31
New Offer Ahorre hasta un 70%
Título del producto
Metanol, extra puro, SLR, Fisher Chemical >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido