Learn More
Metanol, para HPLC, Fisher Chemical™ Código de producto.: 10675112
Metanol, para HPLC, Fisher Chemical™
Código de producto. 10675112
2,5 l, Frasco de vidrio ámbar
Click to view available options
Cantidad:
1 L
2,5 l
2.5 L
5 L
Envase:
Frasco de vidrio con recubrimiento de plástico
Frasco de vidrio ámbar
Lata de aluminio
Código de producto. 10675112
Marca: Fisher Chemical M/4056/17
Solicitar formato a granel o personalizado
CH4O, número CAS-67-56-1, alcohol colombiano, alcohol de metilo, alcohol colonial, hidróxido de metilo, metilol, carbinol, alcohol piroxílico, alcohol de madera, nafta de madera, alcohol de madera, 2,5 l, 64,7 grados C, CHEBI:17790, incoloro, 32,04 g/mol, OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N, metanol, -98 grados C, 4595, 32,042
CH4O, número CAS-67-56-1, alcohol colombiano, alcohol de metilo, alcohol colonial, hidróxido de metilo, metilol, carbinol, alcohol piroxílico, alcohol de madera, nafta de madera, alcohol de madera, 2,5 l, 64,7 grados C, CHEBI:17790, incoloro, 32,04 g/mol, OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N, metanol, -98 grados C, 4595, 32,042
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 67-56-1
Fórmula molecular CH4O
Número MDL 4595
Clave InChI OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 887
ChEBI ChEBI: 17790
Nombre IUPAC metanol
SMILES CO
Especificaciones
Punto de fusión -98 °C/-144,4 °F
Color Incolora
Punto de ebullición 64,7 °C/148,5 °F
Cantidad 2,5 l
Envase Frasco de vidrio ámbar
Forma física Líquido
Presión de vapor 128 hPa a 20 °C
Viscosidad 0,55 cP a 20 °C
Sinónimo methyl alcohol, wood alcohol, carbinol, wood spirit, wood naphtha, methylol, methyl hydroxide, pyroxylic spirit, colonial spirit, columbian spirit
Peso molecular (g/mol) 32,042
Formula Weight (peso de la fórmula) 32,04 g/mol
Mostrar más Mostrar menos
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
3 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de lote2526392 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha11/02/2025 Catalog NumberM/4056/99GSK,M/4056/PB17X,M/4056/34X,M/4056/99W,M/4056/15Z,M/4056/15,M/4056/17,M/4056/15X,M/4056/17X,M/4056/25SS,M/4056/21,M/4056/10RSS,M/4056/30RSS,M/4056/27SS,M/4056/PB17,M/4056/25RSS,M/4056/27J
Número de lote2526179 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha10/02/2025 Catalog NumberM/4056/99GSK,M/4056/PB17X,M/4056/34X,M/4056/99W,M/4056/15Z,M/4056/15,M/4056/17,M/4056/15X,M/4056/17X,M/4056/25SS,M/4056/21,M/4056/10RSS,M/4056/30RSS,M/4056/27SS,M/4056/PB17,M/4056/25RSS,M/4056/27J
Número de lote2524359 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha06/02/2025 Catalog NumberM/4056/99GSK,M/4056/PB17X,M/4056/34X,M/4056/99W,M/4056/15Z,M/4056/15,M/4056/17,M/4056/15X,M/4056/17X,M/4056/25SS,M/4056/21,M/4056/10RSS,M/4056/30RSS,M/4056/27SS,M/4056/PB17,M/4056/25RSS,M/4056/27J
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Methanol
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Toxicidad específica en determinados órganos tras una exposición única Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H311-Tóxico en contacto con la piel.
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
  • H370-Provoca daños en los órganos.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Methanol
Título del producto
Metanol, para HPLC, Fisher Chemical™ >