Learn More
Metanol, HPLC para análisis de gradientes, Fisher Chemical™
Click to view available options
Cantidad:
1 l
2.5 L
2.5 l
5 L
Envase:
Frasco de vidrio con recubrimiento de plástico
Frasco de vidrio ámbar
Lata de aluminio
Descripción
Metanol, HPLC para análisis de gradiente
Fórmula
molecular de especificación: CH4O
Soluble en agua: Sí
Peso molecular: 32,04
Punto de fusión: -98 °C
Riesgo para la salud: Causa irritación moderada en los ojos, puede causar irritación en la piel y puede causar irritación en el tracto digestivo
Para su uso con [aplicación]: HPLC para análisis de gradiente
Punto de inflamación: 12 °C
N.º de CAS: 67-56-1
Punto de ebullición: 64,7°C
símbolo de peligro: F, T
Sinónimos: Carbinol, alcohol metílico, hidróxido metílico, monohidroximetano, alcohol de madera, nafta de madera, alcoholes de madera, alcoholes colombinos
molecular de especificación: CH4O
Soluble en agua: Sí
Peso molecular: 32,04
Punto de fusión: -98 °C
Riesgo para la salud: Causa irritación moderada en los ojos, puede causar irritación en la piel y puede causar irritación en el tracto digestivo
Para su uso con [aplicación]: HPLC para análisis de gradiente
Punto de inflamación: 12 °C
N.º de CAS: 67-56-1
Punto de ebullición: 64,7°C
símbolo de peligro: F, T
Sinónimos: Carbinol, alcohol metílico, hidróxido metílico, monohidroximetano, alcohol de madera, nafta de madera, alcoholes de madera, alcoholes colombinos
Especificaciones
Especificaciones
Punto de fusión | -98 °C |
Color | Incolora |
Punto de ebullición | 64.7 °C |
Cantidad | 1 l |
Envase | Frasco de vidrio ámbar |
Forma física | Líquido |
Presión de vapor | 128 hPa a 20 °C |
Viscosidad | 0.55 cp a 20 °C |
Peso molecular (g/mol) | 32.04 |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 32.04 g/mol |
Certificados
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
2 Resultados encontrados
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
2527077 | Certificado de análisis | 17/02/2025 | M/4058/99X,M/4058/34X,M/4058/10RSS,M/4058/30RSS,M/4058/15,M/4058/17Z,M/4058/15X,M/4058/27X,M/4058/17X,M/4058/21,M/4058/25RSS,M/4058/PB17,M/4058/27SS |
2527047 | Certificado de análisis | 17/02/2025 | M/4058/99X,M/4058/34X,M/4058/10RSS,M/4058/30RSS,M/4058/15,M/4058/17Z,M/4058/15X,M/4058/27X,M/4058/17X,M/4058/21,M/4058/25RSS,M/4058/PB17,M/4058/27SS |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Methanol
- Peligro
- Líquido inflamable Categoría 2
- Toxicidad aguda Categoría 3
- Toxicidad específica en determinados órganos tras una exposición única Categoría 1
- H225-Líquido y vapores muy inflamables.
- H301-Tóxico en caso de ingestión.
- H311-Tóxico en contacto con la piel.
- H331-Tóxico en caso de inhalación.
- H370-Provoca daños en los órganos.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.
- MIXTURE LIST-Contém: Methanol
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
Promoción de la cromatografía y los productos químicos
Explore nuestra nueva promoción y consiga hasta un 70% de descuento en algunos de nuestros productos más populares.Promo Code: 24127Expires: 2025-05-31
New Offer Ahorre hasta un 70%
Título del producto
Metanol, HPLC para análisis de gradientes, Fisher Chemical™ >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido