Learn More
Metanol, LC-MS CHROMASOLV™, Honeywell Riedel-de Haën™
Código de producto. 15614740
Change view
Click to view available options
Cantidad:
15 mL
1 l
2.5 l
4 L
20 L
4 x 2.5 l
4 x 4 L
6 x 1 L
144 x 1 L
Tamaño de la unidad:
1 litro
15 ml
2.50 litro
20 litros
4 litros
paquete de 144
paquete de 4
paquete de 6
15614740 1 l 1 litro
15678380 15 mL 15 ml
15624740 2.5 l 2.50 litro
15688380 4 L 4 litros
15664740 6 x 1 L paquete de 6
15644740 4 x 2.5 l paquete de 4
15654740 4 x 4 L paquete de 4
15634740 20 L 20 litros
15604740 144 x 1 L paquete de 144
9 options
Código de producto. 15614740
Marca: Honeywell-Chromasolv 349661L
Solicitar formato a granel o personalizado
CHROMASOLV™ LC-MS
  • Para análisis de trazas de metales con LC-MS y LC-UV
  • Control de calidad de HPLC/UV-VIS
  • Desviación de valor inicial de gradiente bajo
  • Niveles bajos de trazas de metales
  • Sin impurezas no volátiles
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 67-56-1
Fórmula molecular CH4O
Peso molecular (g/mol) 32.04
Número MDL MFCD00004595
Clave InChI OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo alcohol metílico, alcoholes de madera, alcohol de madera, nafta de madera, metilol, hidróxido de metilo, alcohol piroxílico, alcohol colonial, alcohol colombiano, columbian spirit
PubChem CID 887
ChEBI CHEBI:17790
Nombre IUPAC metanol
SMILES CO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Metanol
Densidad 0.791 g/ml a 25 °C
Cantidad 1 l
Límite de explosión 0.36
Temperatura de inflamación 9 °C (48.2 °F)
Punto de ignición 725 °F
Fórmula lineal CH3OH
Presión de vapor 410 mmHg (50 °C), 97.68 mmHg (20 °C)
Número UN UN1230
Beilstein 1098229
Formula Weight (peso de la fórmula) 32.04 g/mol
Porcentaje de pureza ≥99.9 %
Grado LC-MS CHROMASOLV
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Methanol
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Toxicidad específica en determinados órganos tras una exposición única Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H311-Tóxico en contacto con la piel.
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
  • H370-Provoca daños en los órganos.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P243-Tomar medidas de precaución contra descargas electrostáticas.
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P284-¢En caso de ventilación insuficiente,! llevar equipo de protección respiratoria.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: methanol