Learn More
Metanol, LC-MS CHROMASOLV™, Honeywell Riedel-de Haën™ Código de producto.: 15624740
Metanol, LC-MS CHROMASOLV™, Honeywell Riedel-de Haën™
Código de producto. 15624740
2.5 l
Click to view available options
Cantidad:
15 mL
1 l
2.5 l
4 L
20 L
4 x 2.5 l
4 x 4 L
6 x 1 L
144 x 1 L
Sólo puede pedir hasta el stock disponible. Cuando se haya identificado un artículo alternativo, se mostrará a continuación
Código de producto. 15624740
Marca: Honeywell-Chromasolv 349662.5L
Solicitar formato a granel o personalizado
Sólo puede pedir hasta el stock disponible. Cuando se haya identificado un artículo alternativo, se mostrará a continuación
CHROMASOLV™ LC-MS
  • Para análisis de trazas de metales con LC-MS y LC-UV
  • Control de calidad de HPLC/UV-VIS
  • Desviación de valor inicial de gradiente bajo
  • Niveles bajos de trazas de metales
  • Sin impurezas no volátiles
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 67-56-1
Fórmula molecular CH4O
Peso molecular (g/mol) 32.04
Número MDL MFCD00004595
Clave InChI OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo alcohol metílico, alcoholes de madera, alcohol de madera, nafta de madera, metilol, hidróxido de metilo, alcohol piroxílico, alcohol colonial, alcohol colombiano, columbian spiritMostrar másMostrar menos
PubChem CID 887
ChEBI CHEBI:17790
Nombre IUPAC metanol
SMILES CO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Metanol
Densidad 0.791 g/ml a 25 °C
Cantidad 2.5 l
Límite de explosión 0.36
Temperatura de inflamación 9 °C (48.2 °F)
Punto de ignición 725 °F
Fórmula lineal CH3OH
Presión de vapor 410 mmHg (50 °C), 97.68 mmHg (20 °C)
Número UN UN1230
Beilstein 1098229
Formula Weight (peso de la fórmula) 32.04 g/mol
Porcentaje de pureza ≥99.9 %
Grado LC-MS CHROMASOLV™
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Toxicidad específica en determinados órganos tras una exposición única Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H301 + H311 + H331-Tóxico en caso de ingestión, contacto con la piel o inhalación.
  • H370-Provoca daños en los órganos.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.,Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P243-Tomar medidas de precaución contra descargas electrostáticas.,Tomar medidas de precaución contra descargas electrostáticas.
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.,No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.,Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P284-¢En caso de ventilación insuficiente,! llevar equipo de protección respiratoria.,¢En caso de ventilación insuficiente,! llevar equipo de protección respiratoria.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.,EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.,EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.,EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Methanol
Título del producto
Metanol, LC-MS CHROMASOLV™, Honeywell Riedel-de Haën™ >