Learn More
Metanol, Optima™ de grado LC/MS, Thermo Scientific™
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
1 l
2,5 l
4 L
Descripción
Metanol, >-99,9 %, CH4O, número de CAS-67-56-1, alcohol de madera, hidróxido de metilo, alcohol colonial, alcohol colombiano, nafta de madera, carbinol, alcohol metílico, alcohol piroxílico, alcohol de madera, metilol, 2,5 l
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Methanol |
Punto de fusión | -98°C |
Absorbancia | ≤0.005 AU at 260nm, ≤0.005 AU at 280nm, ≤0.01 AU at 254nm, ≤0.1 AU at 230nm, ≤0.2 AU at 220nm, ≤0.4 AU at 214nm, ≤0.5 AU at 210nm |
Color | Colorless |
Densidad | 0.791g/cm³ |
Punto de ebullición | 64.7°C |
Cantidad | 500 mL |
Identificación | Pass Test |
Envase | Amber Glass |
Forma física | Liquid |
Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Methanol
- Peligro
- Líquido inflamable Categoría 2
- Toxicidad aguda Categoría 3
- Toxicidad específica en determinados órganos tras una exposición única Categoría 1
- H225-Líquido y vapores muy inflamables.
- H301-Tóxico en caso de ingestión.
- H311-Tóxico en contacto con la piel.
- H331-Tóxico en caso de inhalación.
- H370-Provoca daños en los órganos.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.