Learn More
Metanol, Optima™ de grado LC/MS, Thermo Scientific™
Código de producto. p-3112109 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
1 l
2,5 l
4 L
Tamaño de la unidad:
1 LT
2,5 LT
4 litros
500 ML
Código de producto. 10636545
Marca: Fisher Chemical A456500
Solicitar formato a granel o personalizado
Metanol, >-99,9 %, CH4O, número de CAS-67-56-1, alcohol de madera, hidróxido de metilo, alcohol colonial, alcohol colombiano, nafta de madera, carbinol, alcohol metílico, alcohol piroxílico, alcohol de madera, metilol
Metanol, >-99,9 %, CH4O, número de CAS-67-56-1, alcohol de madera, hidróxido de metilo, alcohol colonial, alcohol colombiano, nafta de madera, carbinol, alcohol metílico, alcohol piroxílico, alcohol de madera, metilol,
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 67-56-1
Fórmula molecular CH4O
Peso molecular (g/mol) 32.04
Número MDL MFCD00004595
Clave InChI OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methyl alcohol, wood alcohol, carbinol, wood spirit, wood naphtha, methylol, methyl hydroxide, pyroxylic spirit, colonial spirit, columbian spirit
PubChem CID 887
ChEBI CHEBI:17790
Nombre IUPAC metanol
SMILES CO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methanol
Punto de fusión -98°C
Absorbancia ≤0.005 AU at 260nm, ≤0.005 AU at 280nm, ≤0.01 AU at 254nm, ≤0.1 AU at 230nm, ≤0.2 AU at 220nm, ≤0.4 AU at 214nm, ≤0.5 AU at 210nm
Color Incolora
Densidad 0.791g/cm³
Punto de ebullición 64.7°C
Cantidad 500 mL
Identificación Pass Test
Envase Vidrio ámbar
Forma física Líquido
Notas de grado de pureza LC-MS & UHPLC-UV
Intervalo de porcentaje de ensayo Assay: 99.9% min by GC
Residuos después de la evaporación ≤1ppm
Notas del porcentaje del ensayo GC
Ácido valorable ≤0.0003meq/g
Fórmula lineal CH3OH
Base valorable ≤0.0002meq/g
Presión de vapor 128 hPa at 20°C
Viscosidad 0.55cp at 20°C
Agua ≤0.02%
Índice Merck 15, 6029
Formula Weight (peso de la fórmula) 32.04
Porcentaje de pureza ≥99.9%
Grado OPTIMA™ LC-MS
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Methanol
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Toxicidad específica en determinados órganos tras una exposición única Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H311-Tóxico en contacto con la piel.
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
  • H370-Provoca daños en los órganos.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.