Learn More
MP Biomedicals™ Methionine/Choline-deficient Diet, Pellets
Methionine/Choline-deficient Pellet Diet, is used to study induction of non-alcoholic steatohepatitis in experimental models and its routes of development.
2529.16€ - 5656.16€
Especificaciones
Tipo de producto | Choline Deficient Diet |
---|---|
Formato | Sedimentos |
Requisitos de almacenamiento | Almacenar a temperatura ambiente (de 15 a 30 °C) |
Código de producto | Marca | Cantidad de embalaje | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad de embalaje | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11445365
|
MP Biomedicals™
0296043920 |
20 kg |
2529.16€
20 Kg |
Fecha estimada de envío: 29-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
11455365
|
MP Biomedicals™
0296043950 |
50 kg |
5656.16€
50 Kg |
Fecha estimada de envío: 29-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
- Non-alcoholic steatohepatitis(NASH) was induced by feeding a methionine/choline-deficient diet (MCD-diet) for up to 5 weeks to mice.
- NASH is a disease with a high incidence, difficult diagnosis, and as yet no effective treatment.
- So, MCD-diet is used to study induction of non-alcoholic steatohepatitis in experimental models and its routes of development.
Especificaciones
Choline Deficient Diet | |
Sedimentos | |
Almacenar a temperatura ambiente (de 15 a 30 °C) |
Unless specified otherwise, for research or further manufacturing use only, not for direct human use.