Learn More
Metotrexato, Fisher BioReagents
Código de producto. 10705304
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
Envase:
Vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
10 MG
100 miligramos
Código de producto. 10705304
Marca: Fisher BioReagents BP266510
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
  • Inhibidor de la síntesis de ADN y ARN
  • Inhibe la enzima responsable de sintetizar el derivado del ácido fólico necesario para la síntesis de purina y pirimidina
  • La falta de purinas y pirimidinas  afecta la síntesis de ADN, ARN y proteínas
  • Referenciado para su uso en estudios antitumorales y otros estudios de vías biológicas
  • Para uso exclusivo en investigación
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 59-05-2
Fórmula molecular C20H22N8O5
Peso molecular (g/mol) 454.447
Clave InChI FBOZXECLQNJBKD-ZDUSSCGKSA-N
Sinónimo methotrexate, abitrexate, rheumatrex, amethopterin, mexate, metatrexan, hdmtx, trexall, methylaminopterinum, antifolan
PubChem CID 126941
ChEBI CHEBI:44185
Nombre IUPAC (2S)-2-[4-[ -[(2,4-diaminopteridina-6-il)metil-metilamino]benzoilo]amino]ácido pentanedioico
SMILES CN(CC1=CN=C2C(=N1)C(=NC(=N2)N)N)C3=CC=C(C=C3)C(=O)NC(CCC(=O)O)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methotrexate
Información de descomposición >195°C
Punto de fusión 195°C
Color Amarillo
Residuos de ignición 0.1% max.
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.0 to 102.0 %
Envase Vidrio ámbar
Cantidad 10 mg
Índice Merck 15, 6057
Rotación específica +19.0 to +24.0° (+ or -)
Formula Weight (peso de la fórmula) 454.44
Porcentaje de pureza 98.0 to 102.0%
Forma física Polvo/Sólido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Methotrexate
Signal Word
  • Peligro
Hazard Category
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Mutagenicidad en células germinales Categoría 1B
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Hazard Statement
  • H340-Puede provocar defectos genéticos.
  • H360FD-Puede perjudicar a la fertilidad. Puede dañar al feto.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
Precautionary Statement
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.
Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.