Learn More
Metotrexato, Fisher BioReagents
Código de producto. p-27103
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
Envase:
Vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
10 MG
100 miligramos
Código de producto. 10705304
Marca: Fisher BioReagents BP266510
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
  • Inhibidor de la síntesis de ADN y ARN
  • Inhibe la enzima responsable de sintetizar el derivado del ácido fólico necesario para la síntesis de purina y pirimidina
  • La falta de purinas y pirimidinas  afecta la síntesis de ADN, ARN y proteínas
  • Referenciado para su uso en estudios antitumorales y otros estudios de vías biológicas
  • Para uso exclusivo en investigación
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 59-05-2
Fórmula molecular C20H22N8O5
Peso molecular (g/mol) 454.447
Clave InChI FBOZXECLQNJBKD-ZDUSSCGKSA-N
Sinónimo methotrexate, abitrexate, rheumatrex, amethopterin, mexate, metatrexan, hdmtx, trexall, methylaminopterinum, antifolan
PubChem CID 126941
ChEBI CHEBI:44185
Nombre IUPAC (2S)-2-[4-[ -[(2,4-diaminopteridina-6-il)metil-metilamino]benzoilo]amino]ácido pentanedioico
SMILES CN(CC1=CN=C2C(=N1)C(=NC(=N2)N)N)C3=CC=C(C=C3)C(=O)NC(CCC(=O)O)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methotrexate
Información de descomposición >195°C
Punto de fusión 195°C
Color Amarillo
Residuos de ignición 0.1% max.
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.0 to 102.0 %
Envase Vidrio ámbar
Cantidad 10 mg
Índice Merck 15, 6057
Rotación específica +19.0 to +24.0° (+ or -)
Formula Weight (peso de la fórmula) 454.44
Porcentaje de pureza 98.0 to 102.0%
Forma física Polvo/Sólido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Methotrexate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Mutagenicidad en células germinales Categoría 1B
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H340-Puede provocar defectos genéticos.
  • H360FD-Puede perjudicar a la fertilidad. Puede dañar al feto.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.