Learn More
Cloruro de (metoximetil)trifenilfosfonio, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10133050 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10133050 25 g Frasco de vidrio 25 g
10552731 100 g Frasco de vidrio 100 g
13448368 500 g Frasco de vidrio 500 g
3 options
Código de producto. 10133050
Marca: Thermo Scientific Acros 146010250
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 4009-98-7 | C20H20ClOP | 342.80 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Para formación de enlaces C-C (Olefinación)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4009-98-7
Fórmula molecular C20H20ClOP
Peso molecular (g/mol) 342.80
Número MDL MFCD00011800
Clave InChI SJFNDMHZXCUXSA-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo methoxymethyl triphenylphosphonium chloride, methoxymethyl triphenylphosphanium chloride, phosphonium, methoxymethyl triphenyl-, chloride, methoxymethyltriphenylphosphonium chloride, methoxymethyl-triphenylphosphonium chloride, methoxymethyl-triphenyl-phosphonium chloride, triphenyl methoxymethyl phosphonium chloride, methoxy methyl triphenyl phosphonium chloride
PubChem CID 2723798
Nombre IUPAC metoximetil(trifenil)fosfanio; cloruro
SMILES [Cl-].COC[P+](C1=CC=CC=C1)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (Methoxymethyl)triphenylphosphonium chloride
Nombre de nota 98%
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 195.0°C to 197.0°C
Color Blanco
Punto de ebullición 413.0°C
Temperatura de inflamación >250°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3OCH2P(C6H5)3Cl
Cantidad 25 g
Información de solubilidad Solubility in water: decomposes
Formula Weight (peso de la fórmula) 342.79
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo cristalino