Learn More
(±)-α-Methoxyphenylacetic acid, Honeywell Fluka™
Código de producto. 15626130
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de plástico
Frasco de vidrio
for gravimetric determination of Na,≥99.0% (T)
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7021-09-2
Fórmula molecular C9H10O3
Peso molecular (g/mol) 166.18
Número MDL MFCD00064217
Clave InChI DIWVBIXQCNRCFE-UHFFFAOYNA-N
PubChem CID 107202
Nombre IUPAC 2-metoxi-2-ácido fenilacético
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (±)-α-Methoxyphenylacetic acid
Envase Frasco de plástico
Fórmula lineal C6H5CH(OCH3)COOH
Cantidad 25 g
Número UN NONH for all modes of transport
Beilstein 2209197
Sinónimo methoxyphenylacetic acid, methoxy phenyl acetic acid, dl-alpha-methoxyphenylacetic acid, acetic acid, methoxyphenyl, alpha-methoxyphenylacetic acid, o-methyl-dl-mandelic acid, benzeneacetic acid, .alpha.-methoxy, 2-methoxy-2-phenyl-acetic acid, methyloxy phenyl acetic acid, .alpha.-methoxyphenylacetic acid
SMILES COC(C1=CC=CC=C1)C(=O)O
Formula Weight (peso de la fórmula) 166.17g/mol
Porcentaje de pureza ≥99% (T)