Learn More
Metil 2,6-diclorofenilacetato, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10058811
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 54551-83-6
Fórmula molecular C9H8Cl2O2
Peso molecular (g/mol) 219.07
Número MDL MFCD00191640
Clave InChI FCWRUYPZZJPCCG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methyl 2,6-dichlorophenylacetate, methyl 2-2,6-dichlorophenyl acetate, 2,6-dichlorophenylacetic acid methyl ester, benzeneacetic acid,2,6-dichloro-, methyl ester, benzeneacetic acid, 2,6-dichloro-, methyl ester, acmc-209lhf, methyl2,6-dichlorophenylacetate, guanfacine methyl ester impurity, methyl 2,6-dichlorophenyl acetate, 2,6-dichloro-phenylacetic acid methyl ester
PubChem CID 2734107
Nombre IUPAC metil 2-(2,6-diclorofenil)acetato
SMILES COC(=O)CC1=C(C=CC=C1Cl)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl 2, 6-dichlorophenylacetate
Nombre de nota 99%
Color Incolora
Densidad 1.3300g/mL
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Índice de refracción 1.5400 to 1.542
Cantidad 25 g
Gravedad específica 1.33
Formula Weight (peso de la fórmula) 219.07
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Methyl 2,6-dichlorophenylacetate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2