Learn More
Clorhidrato de 2-amino-3-(1H-indol-3-il)propanoato de metilo, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10360323
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10360323 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
1 options
Código de producto. 10360323
Marca: Thermo Scientific Maybridge RH01792DA
Solicitar formato a granel o personalizado
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl 2-amino-3-(1H-indol-3-yl)propanoate hydrochloride
CAS 5619-09-0
% mín. CAS 97.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Fórmula molecular C12H15ClN2O2
Número MDL MFCD00066133
Cantidad 1 g
Sinónimo dl-tryptophan methyl ester hydrochloride, methyl 2-amino-3-1h-indol-3-yl propanoate hydrochloride, h-dl-trp-ome.hcl, dl-tryptophan methyl ester hcl, h-d-trp-ome hcl, methyl 2-amino-3-indol-3-ylpropanoate, chloride, h-dl-trp-ome hcl, h-dl-trp-ome-hcl, pubchem10907, acmc-209oxn
Clave InChI XNFNGGQRDXFYMM-UHFFFAOYNA-N
SMILES Cl.COC(=O)C(N)CC1=CNC2=CC=CC=C12
Nombre IUPAC 2-amino-3-(1H-indol-3-il)propanoato de metilo; clorhidrato
Peso molecular (g/mol) 254.71
PubChem CID 2827264
Formula Weight (peso de la fórmula) 254.72
Porcentaje de pureza 97%