Learn More
2-bromo-5-clorobenzoato de metilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11476986
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Methyl 2-bromo-5-chlorobenzoate is used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 2-bromo-5-clorobenzoato de metilo se utiliza como producto intermedio farmacéutico.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 27007-53-0
Fórmula molecular C8H6BrClO2
Peso molecular (g/mol) 249.488
Número MDL MFCD00144763
Clave InChI BIECSXCXIXHDBC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-bromo-5-chlorobenzoic acid methyl ester, benzoic acid, 2-bromo-5-chloro-, methyl ester, pubchem11238, acmc-1cr8r, ksc494q3f, methyl-2-bromo-5-chlorobenzoate, methyl 2-bromo-5-chloro-benzoate, methyl 2-bromanyl-5-chloranyl-benzoate, 2-bomo-5-chlorobenzoic acid methyl ester
PubChem CID 280500
Nombre IUPAC metil 2-bromo-5-clorobenzoato
SMILES COC(=O)C1=C(C=CC(=C1)Cl)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl 2-bromo-5-chlorobenzoate
Punto de fusión 37°C to 40°C
Cantidad 25 g
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 249.49
Porcentaje de pureza 98%