Learn More
Metil 2-ciclopentanonacarboxilato, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Methyl 2-cyclopentanonecarboxylate |
Color | De incoloro a amarillo |
Densidad | 1.0540g/mL |
Punto de ebullición | 102°C to 104°C (11.0 mmHg) |
Temperatura de inflamación | 77°C |
Espectro infrarrojo | Auténtico |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 95% min. (GC) |
Envase | Frasco de vidrio |
Índice de refracción | 1.4550 to 1.457 |
Cantidad | 25 g |