Learn More
2-Hexinoato de metilo, 98+ %, ACROS Organics™ Código de producto.: 10688234
2-Hexinoato de metilo, 98+ %, ACROS Organics™
Código de producto. 10688234
25 g, Frasco de vidrio
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Código de producto. 10688234
Marca: Thermo Scientific Acros 382090250
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
CAS 18937-79-6
Número MDL MFCD00041642
Clave InChI DHZPZBFOJDXEHS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methyl 2-hexynoate, 2-hexynoic acid methyl ester, 2-hexynoic acid, methyl ester, hex-2-ynoic acid methyl ester, methyl hexynoate, acmc-20akik, 2-hexynoicacid,methyl ester, 2-hexynoicacid, methyl ester
PubChem CID 87860
Nombre IUPAC hex-2-inoato de metilo
SMILES CCCC#CC(=O)OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl 2-hexynoate
Color De incoloro a amarillo
Densidad 0.9430g/mL
Punto de ebullición 64.0°C to 66.0°C (10.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 67°C
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 98% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C7H10O2
Fórmula lineal CH3(CH2)2C≡CCOOCH3
Índice de refracción 1.4400 to 1.4420 (20°C, 589nm)
Cantidad 25 g
Gravedad específica 0.943
Peso molecular (g/mol) 126.15
Formula Weight (peso de la fórmula) 126.15
Porcentaje de pureza 98+%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Methyl 2-hexynoate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
RUO – Research Use Only
Título del producto
2-Hexinoato de metilo, 98+ %, ACROS Organics™ >