Learn More
Methyl 2-nitrobenzoate, 99%, Thermo Scientific™
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Envase:
Glass bottle
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Methyl 2-nitrobenzoate |
Nombre de nota | 99% |
CAS | 606-27-9 |
Color | Marrón anaranjado a amarillo |
Densidad | 1.2800g/mL |
Punto de ebullición | 95.0°C (1.0 mmHg) |
Temperatura de inflamación | >112°C |
Espectro infrarrojo | Authentic |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 99% |
Envase | Glass bottle |
Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Methyl 2-nitrobenzoate