Learn More
(2R,3S)-3-Benzamido-2-hidroxi-3-fenilpropionato de metilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15446666
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 32981-85-4
Fórmula molecular C17H17NO4
Peso molecular (g/mol) 299.326
Número MDL MFCD00673331
Clave InChI UYJLJICUXJPKTB-LSDHHAIUSA-N
Sinónimo 2r,3s-methyl 3-benzamido-2-hydroxy-3-phenylpropanoate, methyl 2r,3s-3-benzoylamino-2-hydroxy-3-phenylpropanoate, bz-rs-iser 3-ph-ome, benzenepropanoic acid, beta-benzoylamino-alpha-hydroxy-, methyl ester, alphar,betas, methyl 2r,3s-3-benzamido-2-hydroxy-3-phenylpropanoate, 2r,3s-n-tert-butoxycarbony-3-phenylisoserine methyl ester, methyl 2r,3s-2-hydroxy-3-phenyl-3-phenylformamido propanoate, pubchem9699, n-benzoyl-2r,3s-3-phenylisoserine methyl ester, methyl 2r,3s-n-benzoylphenylisoserinate
PubChem CID 182104
Nombre IUPAC (2R,3S)-3-benzamido-2-hidroxi-3-fenilpropanoato de metilo
SMILES COC(=O)C(C(C1=CC=CC=C1)NC(=O)C2=CC=CC=C2)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl (2R,3S)-3-benzamido-2-hydroxy-3-phenylpropionate
Punto de fusión 178°C to 183°C
Color Blanco
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 299.32
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo cristalino