Learn More
Metil 3-(3-piridil)propionato, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11353606
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
Código de producto. 11353606
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar L14590.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
CAS: 84199-98-4 | C9H11NO2 | 165.192 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 84199-98-4
Fórmula molecular C9H11NO2
Peso molecular (g/mol) 165.192
Número MDL MFCD01075660
Clave InChI FQRRQPZYIYAPAV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methyl 3-3-pyridyl propionate, methyl 3-pyridin-3-yl propanoate, methyl 3-3-pyridyl propanoate, methyl 3-3-pyridinyl propanoate, 3-pyridinepropanoicacid, methyl ester, 3-3-pyridyl-propionic acid methyl ester
PubChem CID 10329646
Nombre IUPAC metil 3-piridin-3-ilpropanoato
SMILES COC(=O)CCC1=CN=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl 3-(3-pyridyl)propionate
Punto de ebullición 134°C (12 mmHg)
Índice de refracción 1.501
Cantidad 1 g
Beilstein 132852
Formula Weight (peso de la fórmula) 165.19
Porcentaje de pureza 98%