Learn More
Metil 3,4-diclorofenilacetato, 99 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10068811
25g; frasco de vidrio
Click to view available options
25g; frasco de vidrio
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl 3, 4-dichlorophenylacetate
Nombre de nota 99%
CAS 6725-44-6
Color De incoloro a amarillo
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C9H8Cl2O2
Índice de refracción 1.5400 to 1.5420
Número MDL MFCD00800680
Cantidad 25 g
Sinónimo methyl 2-3,4-dichlorophenyl acetate, methyl 3,4-dichlorophenylacetate, 3,4-dichlorophenylacetic acid methyl ester, 3,4-dichloro-phenyl-acetic acid methyl ester, benzeneacetic acid, 3,4-dichloro-, methyl ester, pubchem20251, acmc-1bhwn, methyl 3,4-dichloro-phenylacetate, methyl 2-3,4-dichlorophenyl ethanoate, 3,4 dichlorophenyl acetic acid methyl ester
Clave InChI FWVOAIHAIWHHDM-UHFFFAOYSA-N
SMILES COC(=O)CC1=CC(=C(C=C1)Cl)Cl
Nombre IUPAC metil 2-(3,4-diclorofenil)acetato
Peso molecular (g/mol) 219.07
PubChem CID 1268257
Formula Weight (peso de la fórmula) 219.07
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Líquido después derretirse
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Methyl 3,4-dichlorophenylacetate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
RUO - Para uso exclusivo en investigación
Título del producto
Metil 3,4-diclorofenilacetato, 99 %, Thermo Scientific™ >